Learn More
Dasatinib hydrochloride, MedChemExpress
Description
Dasatinib (BMS-354825) hydrochloride is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib hydrochloride inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dasatinib hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 854001-07-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H27Cl2N7O2S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | BMS-354825 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 15 mg/mL (28.60 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (19.07 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |