Learn More
Fisherbrand™ Logiciel d’acquisition de données Traceable™
Code produit 17110089 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
CD logiciel et câbles 6 pi (connexions USB, série et instrument)
Calibrage, CD du logiciel et 1,8 m. Câbles (USB , Connexions série et d'instruments)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17110089 CD logiciel et câbles 6 pi (connexions USB, série et instrument) 1 pièce
17156324 Calibrage, CD du logiciel et 1,8 m. Câbles (USB , Connexions série et d'instruments) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17110089 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 3780413
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le logiciel complet d’acquisition de données permet d’afficher et de stocker des mesures sur un PC à partir de 8 appareils maximum à la fois.
  • Affichez et stockez les mesures sur un PC à partir de 8 appareils maximum à la fois
  • La capture de données s’exécute en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément sur d’autres programmes
  • Définissez des alarmes sonores et visuelles de notification ou envoyez immédiatement un e-mail en cas de condition d’excès / insuffisance
  • Le logiciel peut être utilisé pour connecter un instrument de mesure directement à l’ordinateur via un câble
  • Vérifiez la compatibilité des compteurs dans les tableaux de spécifications du logiciel
Spécification
Type Logiciel d’acquisition de données
Type d’affichage Pas d’affichage
Description Logiciel d’acquisition de données avec câble USB
Comprend CD logiciel et câbles 6 pi (connexions USB, série et instrument)
À utiliser avec (équipement) 37803-92, 37803-99, 91210-03, 19601-08 (Traceable™ 4132, 4310, 4137, 4169)