Learn More
SI Analytics™ Câble de données
Code produit 10161971 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10161971 1,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161971 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285223578
 Article restreint
En stock
Câble de données, de 1,5 m de long pour une utilisation avec les titrateurs Titronic™ et TitroLine™
  • 1,5 m de long
  • À utiliser avec les titrateurs Titronic 300, Titronic 500, TitroLine 5000, TitroLine 6000, 7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Câble de données de 1,5 m
Longueur (métrique) 1,5 m