Learn More
Tocris Bioscience™ DAU 5884 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 30001314
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001314 10 mg 10mg
18014742 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001314 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2096/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
M3 receptor antagonist
Selective muscarinic M3 receptor antagonist. In bovine tracheal smooth muscle, inhibits methacholine-dependent effects on cell proliferation and muscle contractility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131780-48-8
Formule moléculaire C17H22ClN3O3
Spécification
Nom chimique ou matériau DAU 5884 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 351.83
Pureté >99%
Poids moléculaire 351.831