Learn More
Daucosterol, MedChemExpress
Code produit 16488968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488968 10 mg
16471398 5 mg
16433866 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488968 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0410
MedChemExpress Daucosterol is a natural sterolin.
Daucosterol is a natural sterolin.
Spécification
Nom chimique ou matériau Daucosterol
CAS 474-58-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C35H60O6
Quantité 10 mg
Synonyme Eleutheroside A β-Sitosterol β-D-glucoside
Informations sur la solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (5.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]([C@]3([H])CC2)([H])CC=C([C@]3(C)CC4)C[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5
Poids moléculaire (g/mol) 576.85
Poids de la formule 576.85
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death