Learn More
R&D Systems™ Daunorubicin hydrochloride
Code produit 18732514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18732514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18732514 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1467/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.27€
    218.40€ / 10mg
    Économisez 22.87€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase II inhibitor
Inhibits RNA and DNA synthesis and causes DNA fragmentation in vivo. Reduces tau mRNA levels in vitro.Anticancer agent. Exhibits activity nonlymphocytic leukemia. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C27H30ClNO10
Poids de la formule 563.99
Pureté >98%
Poids moléculaire 563.984