Learn More
Chlorhydrate de daunorubicine, TRC
Code produit 18083430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083430 25 mg 25mg
17979629 10 mg 10mg
17989729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18083430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19450025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23541-50-6
Formule moléculaire C27 H29 N O10 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 563.98
Synonyme Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride (1:1), (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Daunomycin, hydrochloride (8CI), Cerubidine, Daunoblastin, Daunomycin chlorohydrate, NDC 0082-4155, Ondena, RP 13057 hydrochloride, Rubidomycin hydrochloride
Nom IUPAC (7S,9S)-9-acétyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracenène-5,12-dione ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Daunorubicin hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
Poids de la formule 563.1558