Learn More
Daunorubicinol Chlorhydrate (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30133481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133481 1 mg 1mg
18081030 25 mg 25mg
18033330 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD1945051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28008-53-9
Formule moléculaire C27 H31 N O10 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 566
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrodaunorubicin Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Synonyme ((8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(1-hydroxyethyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride);
Formule InChI InChI=1S/C27H31NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10-11,14,16-17,22,29-30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,11?,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O
Nom IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyéthyle)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracene-5,12-dione ; Chlorhydrate
Poids de la formule 565.1715
Pourcentage de pureté >95%