Learn More
Davercin, MedChemExpress
Code produit 16482616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482616 25 mg
16480026 2 mg
16455827 5 mg
16413098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16482616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100584
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Spécification
Nom chimique ou matériau Davercin
CAS 55224-05-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H65NO14
Quantité 25 mg
Synonyme Erythromycin Cyclocarbonate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM)
SMILES C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O
Poids moléculaire (g/mol) 759.92
Poids de la formule 759.92
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation