Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condenseur Davies avec filetage GL
Code produit 11516974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
11516974 NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11516974 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05215313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    123.78€ / 1 pièces
    Économisez 76.22€
    38% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Condenseurs Davies pour condenser les vapeurs
  • Condenseurs Davies pour condenser les vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec zone de refroidissement de taille double
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN&t
Spécification
Description Surface de refroidissement - 460 cm²
Longueur (métrique) l’enveloppe 250 mm
Quantité 1
Numéro du joint conique standard NS 24/29
Matériau Tubulure DURAN™