Learn More
Agilent Technologies DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u
Marque:  Agilent Technologies 123-5512
Encompass_Preferred
DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u
Code produit. 10591775
  • 720.37€ / 1 pièces
Expédition estimée: 09-12-2026