Learn More
Agilent Technologies DB-624, 0.25mm, 30m, 1.4um, 5' Korb
Marque:  Agilent Technologies 122-1334E
Encompass_Preferred
DB-624, 0.25mm, 30m, 1.4um, 5' Korb
Code produit. 10010303
  • 1240.01€ / 1 pièces
Expédition estimée: 26-06-2026