Learn More
Agilent Technologies DB-624 105 m, 0.53 mm, 3.0 µm
Marque:  Agilent Technologies 125-13B4
Encompass_Preferred
DB-624 105 m, 0.53 mm, 3.0 µm
Code produit. 10680921
  • 3594.24€ / 1 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 23-04-2026