Learn More
STEMCELL Technologies DBZ
Description
- DBZ is a diazepine inhibitor of γ-secretase, which cleaves transmembrane proteins including Notch, amyloid precursor protein (APP), and Ephrin-B2 (Borgegard et al)
- DBZ blocks the cleavage of Notch into its active signalling effector, Notch intracellular domain, with an IC50 of 1.7 nM (Milano et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 209984-56-5 |
| Synonyme | Dibenzazepine, YO-01027 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C26H23F2N3O3 |
| Pureté | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?