Learn More
HUBER Refroidisseur à écoulement DC30
Code produit 10791544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
0,2 kW à 15°C, 0,15 kW (à 0°C, 0,07 kW à -20°C)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
10791544 0,2 kW à 15°C, 0,15 kW (à 0°C, 0,07 kW à -20°C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10791544 Fournisseur HUBER Code fournisseur 3000.0003.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3620.00€
    3170.00€ / 1 pièces
    Économisez 450.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Les refroidisseurs à écoulement sont conçus pour des applications de refroidissement simples et peu exigeantes. Ils sont couramment utilisés en association avec les Cryothermostats pour éliminer la chaleur afin de refroidir un processus à la température a
  • DC30, refroidisseur de débit, avec réfrigérant naturel
  • Refroidissement rapide des fluides
  • Idéal pour le refroidissement à contre-courant ou en remplacement de l’eau de refroidissement
  • Facile à utiliser
  • Construction compacte et de faible encombrement
  • Boîtier robuste avec poignées de transport
  • Plage de températures : -30°C à 50°C
  • Capacité de refroidissement (15°C) : 0,2kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,15kW
Spécification
Puissance de refroidissement 0,2 kW à 15°C, 0,15 kW (à 0°C, 0,07 kW à -20°C)
Gamme de températures -30°C à +50°C
Modèle DC30
Réfrigérant R290
Largeur (métrique) 190 mm
Hauteur (métrique) 360 mm
Profondeur (métrique) 250 mm
Poids (métrique) 16 kg
Alimentation électrique 230 V, 1/50 Hz, 1,4 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz