Learn More
DCPIB, MedChemExpress
Code produit 16486557
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486557 5 mg
16460207 50 mg
16424876 100 mg
16423838 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486557 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103371
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress DCPIB is a selective, reversible and potent inhibitor of volume-regulated anion channels (VRAC).
DCPIB voltage-dependently activates potassium channels TREK1 and TRAAK, and inhibits TRESK, TASK1 and TASK3 (IC50s: 0.14, 0.95, 50.72 μM, respectively). DCPIB is also a selective blocker of swelling-induced chloride current (ICl,swell), with an IC50 of 4.1 μM. DCPIB is a useful tool for investigating structure-function studies of K2P channels.
Spécification
Nom chimique ou matériau DCPIB
CAS 82749-70-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H28Cl2O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (233.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCOC1=CC2=C(C(C(C3CCCC3)(CCCC)C2)=O)C(Cl)=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 427.36
Poids de la formule 427.36
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation