Learn More
Abnova™ DDT (Human) Recombinant Protein
Description
- Sequence: MPFLELDTNLPANRVPAGLEKRLCAAAASILGKPADRVNVTVRPGLAMALSGSTEPCAQLSISSIGVVGTAEDNRSHSAHFFEFLTKELALGQDRILIRFFPLESWQIGKIGTVMTFL
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAH05971 |
| Identification génétique (Entrez) | 1652 |
| Nom | D-dopachrome tautomerase |
| Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
| Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gène | DDCT |
| Symbole de gène(s) | DDT |
| Espèces | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |