Learn More
AGMA DE 70 % dans le désinfectant WFI
Code produit 30066768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Pulvérisateur à gâchette
Quantité:
14 x 1 l
Conditionnement:
14 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
30066768 Pulvérisateur à gâchette 14 x 1 l 14 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30066768 Fournisseur AGMA Code fournisseur 0028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.70€
    204.60€ / 14 pièces
    Économisez 20.10€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Gardez votre environnement Cleanroom propre et protégé grâce à nos solutions désinfectantes filtrées à haute teneur en alcool de 0,2 μm.
L’eau de DE filtrée à 70 % filtrée à 0,2 μm dans une qualité WFI est parfaite comme biocide éprouvé comme norme industrielle dans les salles blanches pharmaceutiques et hospitalières.
Les sprays à déclenchement sont couramment utilisés dans les salles blanches, ils constituent un moyen très économique de désinfection de routine lorsqu’ils sont utilisés avec des lingettes sèches. Conçus pour faciliter l’utilisation par les opérateurs qui préfèrent une taille compacte de spray à déclenchement.
Tous les produits sont entièrement traçables avec la certification associée et une durée de conservation de 2 ans non ouverte.
Parfait pour la désinfection quotidienne sur une variété de surfaces, y compris des plans de travail, des instruments, des mains gantées et des objets transférés.
  • Efficacité validée de manière indépendante
  • 0,2 μm filtrée et mélangée avec de l’eau de qualité WFI - eau de haute pureté
  • Détente ergonomique avec mécanisme de retour efficace
  • Fabriqué en salle blanche de grade D
  • Traçabilité complète avec analyse complémentaire
  • Durée de conservation de 2 ans
  • Également disponible en sprays de 500 mL et 1 L à déclenchement, 5 L et lingette humide
Spécification
Type de produit Alcool dénaturé
Forme Vaporisateur de liquide
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Composition Éthanol dénaturé 70 % en valeur élevée dans WFI
Type de conteneur Pulvérisateur à gâchette
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable oui
À utiliser avec (application) Salles blanches et/ou environnements contrôlés soumis à vos stratégies de contrôle de la contamination
Quantité 14 x 1 l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DE 70% in WFI Trigger Spray
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.