Learn More
Acide acétique de Dé(carboxyméthoxy) cétirizine Dihydrochlorure acétique, TRC
Code produit 30138430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138430 500 mg 500mg
17984855 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD215505500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000690-91-4
Nom IUPAC 2-[4-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]piperazine-1-yl]acide acétique ; Dihydrochlorure
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Quantité 500 mg
Synonyme (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Poids moléculaire (g/mol) 417.76
Poids de la formule 416.0825
Pourcentage de pureté >95%