Learn More
Impureté dimère de dédénafil (méthipiperazinyl), TRC
Code produit 30355040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30355040 2.5 mg 2.50mg
30357436 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30355040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2312152.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1346603-48-2
Formule moléculaire C34H38N8O6S
Poids moléculaire (g/mol) 686.78
Synonyme 5-[2-Ethoxy-5-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCC1=NN(C2=C1NC(=NC2=O)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)C4=CC(=C(C=C4)OCC)C5=NC(=O)C6=C(N5)C(=NN6C)CCC)OCC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer Impurity
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C34H38N8O6S/c1-7-11-23-27-29(41(5)39-23)33(43)37-31(35-27)21-17-19(13-15-25(21)47-9-3)49(45,46)20-14-16-26(48-10-4)22(18-20)32-36-28-24(12-8-2)40-42(6)30(28)34(44)38-32/h13-18H,7-12H2,1-6H3,(H,35,37,43)(H,36,38,44)