Learn More
Oxalate d'ester éthylique de désacétamidine cyano dabigatran-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deacetamidine Cyano Dabigatran-d3 Ethyl Ester Oxalate |
| CAS | 1794780-07-6 |
| Formule moléculaire | C29H25D3N6O7 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | N-[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester Ethanedioate |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H26N6O3.C2H2O4/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21;3-1(4)2(5)6/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/i2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C#N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4.OC(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 3-[[2-[(4-cianoanilino)metil]-1-(trideuteriometil)benzimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo; ácido oxálico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 575.59 |
| Poids de la formule | 575.2208 |