Learn More
Décacétylcéphalothine (>90 %), TRC
Code produit 30351193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351193 25 mg 25mg
30354774 10 mg 10mg
30355046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30351193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19808525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5935-65-9
Formule moléculaire C14H14N2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 354.4
Synonyme (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-Hydroxymethyl-7-(thien-2-ylacetamido)ceph-3-em-4-carboxylic Acid, 3-Hydroxymethyl-7-(2-thienylacetamide)-3-cephem-4-carboxylic Acid, Deacetylcephalotin, Desacetylcephalothin, Cefalotin EP Impurity B
Nom IUPAC (6R,7R)-3-(hydroxyméthyl)-8-oxo-7-[(2-thiophène-2-ylacétyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-acide carboxylique
SMILES OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Deacetylcephalothin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O5S2/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21)/t10-,13-/m1/s1
Poids de la formule 354.0344