Description
Conditionnez les inserts de port d’injection GC avec de la laine de verre désactivée Thermo Scientific™ pour une bonne homogénéisation et une volatilisation des composés à point d’ébullition élevé dans l’insert. La laine de verre sert de barrière pour empêcher les composés de matrice d’échantillons non volatils et les particules de septa d’entrer dans les colonnes GC, ce qui minimise la contamination et augmente la précision et la reproductibilité.
Specifications
Specifications
| Description | Laine de verre désactivée 10 g |
| Quantité | 10 g |
| Matériau de remplissage | Laine de verre désactivée |
| À utiliser avec (équipement) | Inserts GC |