Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Tubulures pour chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en silice fondue désactivée (méthyle)
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en silice fondue désactivée (méthyle)
Code produit 15298793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
2 m
5 m
5 m
10 m
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,05 mm
0,11 mm
0,125 mm
0,25 mm
25 μm
60 μm
75 μm
100 μm
110 μm
150 μm
170 μm
220 μm
250 μm
320 μm
530 μcm
Diamètre (métrique) externe:
0,31 mm
0,363 mm
170 μm
220 μm
285 μm
300 μm
363 μm
430 μm
680 μml
Comprend:
1/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10m
25m
2m
5m
19 product options available for selection
| Code produit | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Comprend | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15298793 | 5 m | 250 μm | 363 μm | 1/boîte | 5m |
| 15258803 | 2 m | 0,05 mm | 0,363 mm | 1/boîte | 2m |
| 12965751 | 5 m | 530 μcm | 680 μml | 1/boîte | 5m |
| 15208813 | 10 m | 150 μm | 220 μm | 1/boîte | 10m |
| 15288793 | 2 m | 25 μm | 285 μm | 1/boîte | 2m |
| 15218803 | 2 m | 220 μm | 220 μm | 1/boîte | - |
| 15228803 | 2 m | 60 μm | 220 μm | 1/boîte | 2m |
| 15278803 | 2 m | 110 μm | 170 μm | 1/boîte | 2m |
| 15268813 | 5 m | 150 μm | 363 μm | 1/boîte | 5m |
| 12766248 | 10 m | 220 μm | 363 μm | 1/boîte | 1 pièce |
| 15258813 | 25 m | 220 μm | 363 μm | 1/boîte | 25m |
| 12736248 | 2 m | 75 μm | 363 μm | 1/boîte | 1 pièce |
| 12746248 | 25 m | 100 μm | 363 μm | 1/boîte | 1 pièce |
| 12756248 | 10 m | 320 μm | 430 μm | 1/boîte | 1 pièce |
| 15208803 | 10 m | 250 μm | 363 μm | 1/boîte | 10m |
| 15208823 | 2 m | 170 μm | 300 μm | 5/boîte | 1 pièce |
| 15248803 | 2 m | 0,125 mm | 0,363 mm | 1/boîte | 2m |
| 15268803 | 2 m | 0,11 mm | 0,31 mm | 1/boîte | 2m |
| 15268853 | 5 m | 0,25 mm | 0,363 mm | 1/boîte | 25m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15298793
missing translation for 'mfr'
Trajan Scientific and Medical™
missing translation for 'supplierNo'
0624432
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 18-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
La tubulure capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan est un ingrédient essentiel pour maintenir un système de chromatographie haute performance.
- Chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | Solvants organiques et aqueux |
| Type | Tubulures |
| Comprend | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 250 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 363 μm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | Produit thermiquement stable jusqu’à 380°C |