Learn More
Thermo Scientific™ Deactivated Tubing
Code produit 15257508 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
170 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15257508 170 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15257508 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60201390
En stock
Provides inert sample transfer with minimized analyte interaction, ensuring accurate and reproducible results in gas chromatography applications.
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec 3-Port SilFlow
Type Deactivated Tubing
Diamètre (impériale) interne 0.007 in.
Diamètre (impériale) externe 0.014 in.
Diamètre (métrique) interne 170 μm
Diamètre (métrique) externe 363 μm
Longueur totale (impériale) 23.62 in.
Longueur totale (métrique) 600 mm