Learn More
DEAE-Cellulose, (environ 70 % d’humidité), TRC
Code produit 30008527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008527 10 g 10g
30003488 50 g 50g
30003598 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19905010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9013-34-7
Formule moléculaire C18H38N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 378.5
Synonyme Cellulose-DEAE, Diethylaminoethyl-cellulose
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-3-[2-(diéthylamino)étoxy]-6-[2-(diéthylamino)éthyloxyméthyl]oxyoxyoxane-2,4,5-triol
SMILES CCN(CC)CCOC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)O)OCCN(CC)CC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DEAE-Cellulose
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C18H38N2O6/c1-5-19(6-2)9-11-24-13-14-15(21)16(22)17(18(23)26-14)25-12-10-20(7-3)8-4/h14-18,21-23H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1