Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide DEAE Sepharose™
Product Code. 10620581 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantité d’emballage:
25 ml
Unit Size:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité d’emballage Unit Size
10620581 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10620581 Supplier Cytiva Supplier No. 17070910
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles. Le milieu de chromatographie à débit rapide Cytiva Life Sciences™ DEAE Sepharose™ capture et la purification intermédiaire d’une vaste gamme de produits biopharmaceutiques approuvés.
  • BioProcess Media
  • Échangeur d’anions faible
  • Une grande stabilité chimique pour des protocoles de CIP et de désinfection éprouvés
  • Composé de billes d’agarose réticulées à 6 % avec du diéthylaminoéthyle (DEAE)
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique
  • Granulométrie moyenne de 90 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH de 2 à 12
  • Format : 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 25 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de guanidine, 70 % d’éthanol
À utiliser avec (application) Pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu DEAE Sépharose à débit rapide
Débit 300 à 600 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 5,9 in
Hauteur (métrique) du lit 15 cm
Capacité ionique 0,11 à 0,16 mM Cl-/ml
Type d’échange ionique Échangeur d’anions faible
Pression max. 100 kPa
Matrice 6 % d’agarose réticulée avec des allongeurs de surface au dextrane
Plage de pH 2 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Diéthylaminoéthyle
Quantité d’emballage 25 ml
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol