Learn More
Cytiva Milieux DEAE-Sepharose™
Code produit 11584935 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 ml
missing translation for 'unitSize'
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11584935 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 11584935 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 17071001
Développé pour la chromatographie à l’échelle des procédés
  • Échangeur d’anions faible avec d’excellentes propriétés de débit
  • Haute capacité pour les protéines de toutes les valeurs de pI
  • Le groupe d’échange d’ions est le diéthylaminoéthyle, qui reste chargé et maintient des capacités constamment élevées sur toute la plage de fonctionnement, pH 3 à 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon N-méthylpipérazine à 20 Mm, Piperazine à 20 mM, L-Histidine à 20 mM, Bis-Tris à 20 mM, Bis-Tris Propane à 20 mM, Triéthanolamine à 20 mM, Tris à 20 mM, N-méthyldiéthanolamine à 50 mM, Diéthanolamine à pH 8,4 20 mM, 1,3-diaminopropane à 20 mM, éthanolamine à 20 mM, Piperazine à 20 Mm, 1,3-diaminopropionate à 20 mM
Type de produit Milieu DEAE Sepharose CL-6B
Quantité 500 ml
Débit lt; 150°cm/h
Type de ligand Diéthylaminoéthyle
Plage de pH 3 à 9
Granulométrie 45 à 165 mu;m
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4° jusqu'à 30 °C
À utiliser avec (application) Chromatographie à l’échelle des procédés
Matrix DEAE-Sepharose
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DEAE Sepharose CL-6B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol