Learn More
Cytiva Deaza-dGTP
Code produit 10146044 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10146044 2 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10146044 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27209002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.88€
    320.07€ / 1 pièces
    Économisez 48.81€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Réduire la compression des bandes dans les gels de séquençage. Deaza dGTP utilise des analogues de nucléotides dans les mélanges de séquençage pour réduire les compressions.
Les compressions de bande sont des modèles ambigus de bandes sur les gels de séquençage causés par des structures secondaires intrabrins stables qui ne sont pas entièrement dénaturées lors de l’électrophorèse. Leur occurrence peut être réduite en remplaçant les analogues de nucléotides dans les mélanges de séquençage. Pour résoudre les compressions de bande G, utilisez le 7-deaza dGTP (cd7 GTP).
Informations sur la commande
Fournis comme solutions pratiques et fournis dans de l’eau purifiée comme solutions de 5 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
pH 7 et 7,5
Concentration 5 mM
Quantité 2 μm
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) Réduit b et la compression dans les gels de séquençage
Identifiant produit
  • 7-Deaza-2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, 5mM Solution (c7dGTP), 2
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.