Learn More
Thermo Scientific™ Cuves DECACELL™
Code produit 17886905 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Code produit 17886905 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 986540TS
Réduisez la consommation de réactifs et le coût par analyse et améliorez la précision et la fiabilité des tests.
Améliorez la précision et la fiabilité des tests et le coût par analyse grâce aux cuves DECACELL™ jetables à faible coût.
Cuves pour analyses plus rapides et plus rentables
  • Réduisez la consommation d’échantillons et de réactifs avec des cuves de 2 à 240 µl à faible volume
  • Améliorez le débit en minimisant le besoin de nettoyage
  • Minimisez le transfert et la contamination croisée
  • Réduisez la production de déchets
  • Réduisez le coût par analyse
Spécification
Type Cuvette
Description Cuves DECACELL™
Couleur Transparent
Jetable Oui
Capacité (métrique) 2—240 µl
Quantité One box of 540 cuvettes with 10 cells each
À utiliser avec (équipement) Analyseurs séquentiels Thermo Scientific™ Gallery™ et Gallery™
À utiliser avec (application) Analyse chimique humide automatisée