Learn More
Décafluorobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499526 1 g 1g
11409536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19262.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 853-39-4 | C13F10O | 362.126 g/mol
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines. Fluorinated polyetherketones prepared from decafluorobenzophenone. Laser pulse excitation of decafluorobenzophenone (DFB) in acetonitrile yields the triplet 3DFB.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La perfluorobenzophénone a été utilisée dans la synthèse d’acridones et d’acridines fluorées. Polyéthercétones fluorées préparées à partir de décafluorobenzophénone. L’excitation par impulsion laser de la décafluorobenzophénone (DFB) dans l’acétonitrile produit le triplet 3DFB.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 853-39-4
Formule moléculaire C13F10O
Poids moléculaire (g/mol) 362.126
Numéro MDL MFCD00000295
Clé InChI WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decafluorobenzophenone, benzophenone, decafluoro, perfluorobenzophenone, methanone, bis pentafluorophenyl, bis perfluorophenyl methanone, bis pentafluorophenyl methanone, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanone, di2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ketone, acmc-209q5n
CID PubChem 70068
Nom IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthanone
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Decafluorobenzophenone
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 1 g
Beilstein 2066476
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 362.12
Pourcentage de pureté 98%