Learn More
Décafluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582138 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10582138 1 g Flacon en verre 1g
10726521 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582138 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-90-2
Formule moléculaire C12F10
Poids moléculaire (g/mol) 334.12
Numéro MDL MFCD00000292
Clé InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
CID PubChem 67949
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)benzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Decafluorobiphenyl
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 68.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 206.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5C6F5
Quantité 1 g
Poids de la formule 334.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin