Learn More
Décafluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478496
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478496 5 g 5g
11488496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15948.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.116 g/mol
Decafluorobiphenyl is used as an intermediate in organic synthesis and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La décafluorobobiphényle est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-90-2
Formule moléculaire C12F10
Poids moléculaire (g/mol) 334.116
Numéro MDL MFCD00000292
Clé InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
CID PubChem 67949
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)benzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Decafluorobiphenyl
Point de fusion 66°C to 70°C
Densité 1.785
Point d’ébullition 206°C
Quantité 5 g
Beilstein 1916978
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 334.12
Pourcentage de pureté 99%