Learn More
Décafluorobiphényl, TRC
Code produit 30367533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367533 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367533 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD210630100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Decafluorobiphenyl
CAS 434-90-2
Formule moléculaire C12 F10
Quantité 100 mg
Synonyme Biphenyl, decafluoro- (6CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluoro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluorobiphenyl, Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, NSC 97070, Perfluorobiphenyl
Formule InChI InChI=1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
SMILES Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 334.11
Poids de la formule 333.984