Spécification
| CAS | 91-17-8 |
| Point de fusion | -31°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7 |
| Point d’ébullition | 187°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C10H18 |
| Numéro MDL | 4130 |
| Quantité | 2.5 L |
| Densité de vapeur | 4.8 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/and soap.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.