Learn More
Décahydronaphtalène, 98%, mélange cis et trans, ACROS Organics
Code produit 10487290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10487290 5 mL Flacon en verre 5mL
10315890 500 mL Flacon en verre 500mL
10540191 1 L Flacon en verre 1L
10606492 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10792764 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10487290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111840050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    32.50€ / 5mL
    Économisez 1.00€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 91-17-8 | C₁₀H₁₈ | 138,25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-17-8
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.25
Numéro MDL MFCD00004130
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CID PubChem 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nom IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene
Note relative au nom Mixture of cis and trans
Point de fusion -31.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H18
Indice de réfraction 1.4740 to 1.4760
Quantité 5 mL
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosité 3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement