Learn More
Décahydronaphtalène, 99 %, mélange de cis et trans, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791432 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11964461 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10791432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    44.20€ / 100mL
    Économisez 1.35€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-17-8
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.25
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CID PubChem 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nom IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene
Point de fusion -31.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (mixture of cis and trans) (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C10H18
Indice de réfraction 1.4740 to 1.4760
Quantité 100 mL
Beilstein 05,III,245
Merck Index 15,285
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosité 3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide