Learn More
Décahydronaphtalène, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
100mL
2500mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324529 100 mL 100mL
11441578 500 mL 500mL
11451578 2500 mL 2500mL
11461578 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11324529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13883.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.254 g/mol
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le décahydronaphtalène est largement utilisé comme solvant industriel pour les résines et les additifs de carburant. Il remplace la térébenthine dans les laques, les cirages pour chaussures et les cires.
Solubilité
Miscible avec l’acétone, le benzène, l’éther, le méthanol, l’aniline, la décaline, le chloroforme, le butanol et l’éthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air, à la lumière et à la chaleur. La chaleur et la lumière accélèrent la formation de peroxyde. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-17-8
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.254
Numéro MDL MFCD00004130
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CID PubChem 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nom IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion <-45°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 189°C to 191°C
Point d’éclair 57°C (134°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.474
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1147
Beilstein 878165
Merck Index 14,2846
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 98%