Learn More
Décahydronaphtalène, mélange de cis + trans, 98 %, grade réactif, Decalin™ solstice
Code produit 15688480 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15688480 4 L Bouteille en aluminium 4L
15657810 500 mL Flacon en verre 500mL
15637810 1 L Flacon en verre 1L
15647810 20 L Bidon en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15688480 Fournisseur Fluka Code fournisseur D2514L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    317.68€ / 4L
    Économisez 67.32€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-17-8
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.254
Numéro MDL MFCD00004130
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CID PubChem 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nom IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Plage d’ébullition 189° - 191 °C
Point de fusion -125 °C
Densité 0,896g/mL à 25 °C
Limite d’explosion 0,7 à 4,9 %, 100 °F
Point d’éclair 57 °C (134,6 °F)
Température d’allumage 482 °F
Conditionnement Bouteille en aluminium
Quantité 4 L
Numéro UN UN1147
Beilstein 878165
Densité de vapeur 4.76 (contre l’air)
Poids de la formule 138,25g/mol
Tension de vapeur 42 mmHg (92 °C), 741 mmHg (188 °C)
Pourcentage de pureté 0.98
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene