Learn More
Décahydronaphtalène (mélange cis + trans), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decahydronaphthalene |
| CAS | 91-17-8 |
| Formule moléculaire | C10 H18 |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | C1CCC2CCCCC2C1 |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.25 |
| Poids de la formule | 138.1409 |