Learn More
Décahydronaphtalène (mélange cis + trans), TRC
Code produit 30353204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353204 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD21211525ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Formule moléculaire C10 H18
Quantité 25 mL
Synonyme Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
Formule InChI InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Nom IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-décahydronaphthalène
Poids moléculaire (g/mol) 138.25
Poids de la formule 138.1409