Learn More
Decamethonium Bromide, MedChemExpress
Description
Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decamethonium Bromide |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 541-22-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H38Br2N2 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (199.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (119.53 mM) |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-] |
| Afficher plus |