Learn More
Bromure de décaméthonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decamethonium Bromide |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H38N2/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6/h7-16H2,1-6H3/q+2 |
| Poids de la formule | 416.1402 |