Learn More
Décaméthylcyclopentasiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289936 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289936 50 g 50g
15299936 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15289936 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454580500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-02-6
Formule moléculaire C10H30O5Si5
Poids moléculaire (g/mol) 370.77
Clé InChI XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
CID PubChem 10913
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Decamethylcyclopentasiloxane
Densité 0.9590g/mL
Point d’ébullition 101.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 50 g
Merck Index 15,2852
Gravité spécifique 0.959
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 370.77
Pourcentage de pureté 97%