Learn More
Décaméthylcyclopentasiloxane, TRC
Code produit 30136083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136083 50 g 50g
30132789 100 g 100g
17957814 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD21244050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-02-6
Formule moléculaire C10 H30 O5 Si5
Poids moléculaire (g/mol) 370.77
Synonyme Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-, Cyclopentasiloxane, decamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane, Botanisil CP 33, Cyclic dimethylsiloxane pentamer, Cyclo-decamethylpentasiloxane, Cyclomethicone pentamer 245, Cyclopentadimethylsiloxane, Cyclopentasiloxane, D 5 (siloxane), D5, DC 2-5252C, DC 245, DC 345, DC 345 Fluid, Decamethylcyclopentasiloxane, Decamethylcylopentasiloxane, Decamethylpentacyclosiloxane, Dimethylsiloxane pentamer, Dow Corning 2-5252C, Dow Corning 245, Dow Corning 245 Fluid, Dow Corning 345, Dow Corning 345 Fluid, Dow Corning 345EU, Execol D 5, KF 7312T, KF 955, KF 995, LS 9000, Mirasil CM 5, NUC Silicone VS 7158, Pentacyclomethicone, SF 1202, SH 245, SH 245 (siloxane), SH 245 Fluid, Silbione 70045V5, Silbione V 5, Silicon Plus α, Silicone SF 1202, Siloxane D 5, TFS 405, TSF 405, TSF 405A, TSF 465, Tego Polish Additive 5, Union Carbide 7158 Silicone Fluid, VS 7158, Volasil 245, Volatile Silicone Fluid 345, Xiameter PMX, Xiameter PMX 0245
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-décaméthyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclomethicone 5
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Poids de la formule 370.094