Learn More
Decanal, TRC
Code produit 30136742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136742 50 g 50g
30008698 100 g 100g
17905085 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136742 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD21250550G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-31-2
Formule moléculaire C10 H20 O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Synonyme Decanal, Capraldehyde, Capric aldehyde, Caprinaldehyde, Caprinic aldehyde, Decaldehyde, Decanaldehyde, Decyl aldehyde, Decylic aldehyde, NSC 6087, n-Decaldehyde, n-Decanal, n-Decyl aldehyde
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanal
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Poids de la formule 156.1514