Learn More
Décane, 99 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11944411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11944411 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11934411 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11944411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.05€
    82.80€ / 100mL
    Économisez 7.25€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-18-5
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.28
Clé InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CID PubChem 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Decane
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7350g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)8CH3
Indice de réfraction 1.4103 to 1.4123
Quantité 100 mL
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Gravité spécifique 0.735
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol (miscible with ethanol),soluble in ether,slightly soluble in ccl4
Poids de la formule 142.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.