Learn More
Décane, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Décane |
| Note relative au nom | + de 99 % |
| Point de fusion | -30.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | (15°C) 0.733 à 0.737 kg/L |
| Point d’ébullition | 174.0°C |
| Point d’éclair | 46°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | + de 99 % |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Decane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.