Learn More
Decane, TRC
Code produit 30136389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136389 250 mL 250mL
30133135 100 mL 100mL
17913425 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30136389 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD212510250ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-18-5
Formule moléculaire C10 H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.28
Synonyme Decane (8CI, 9CI, ACI), Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane
Quantité 250 mL
Formule InChI InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Poids de la formule 142.1722