Learn More
Decanoic acid, MedChemExpress
Code produit 16443449
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16443449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16443449 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW015309
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoic acid
CAS 334-48-5
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H20O2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 130 mg/mL (754.63 mM)
SMILES CCCCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism